Läs mer
3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H |
| Formel vikt | 241.9616 |