Läs mer
3-(difluormetoxi)bensylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419530
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419530 1 g 1g
11429530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50345.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 125903-81-3 | C8H8F2O2 | 174.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125903-81-3
Molekylformel C8H8F2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.15
MDL-nummer MFCD00236227
InChI-nyckel BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy benzyl alcohol, 3-difluoromethoxy phenyl methanol, 3-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, acmc-1c79n, benzenemethanol, 3-difluoromethoxy, alpha,alpha-difluoro-3-hydroxymethyl anisole, 3-difluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 2736994
IUPAC-namn [3-(difluormetoxi)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.