Läs mer
3-(Difluorometoxi)nitrobensen, TRC
Produktkod. 30180293
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180293 100 mg
30179906 50 mg
30180162 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD452240100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22236-07-3
Molekylformel C7H5NO3F2
Molekylvikt (g/mol) 189.11
Synonym 1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene;
IUPAC-namn 1-(difluorometoxi)-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Formel vikt 189.0237