Läs mer
3-Difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10F2N2O2/c1-3-14-8(13)5-4-12(2)11-6(5)7(9)10/h4,7H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 204.071 |