Läs mer
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bixafen Metabolite M44 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F2N2O2/c6-4(7)3-2(5(10)11)1-8-9-3/h1,4H,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 162.0241 |