Läs mer
3-(Difluormetyl)anilin, 97 %
Produktkod. 15487117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487117 250 mg 250mg
15477117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34188.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-99-0
Molekylformel C7H7F2N
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD18384830
InChI-nyckel IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
IUPAC-namn 3-(difluormetyl)anilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethyl)aniline
Kokpunkt 82 °C (4 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 143.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.