Läs mer
3-(Difluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 15485977
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485977 250 mg 250mg
15475977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33189.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 76541-44-1 | C6H5F2N | 129,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76541-44-1
Molekylformel C6H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 129.11
MDL-nummer MFCD11226584
InChI-nyckel HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
PubChem CID 640475
IUPAC-namn 3-(difluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Difluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 42 °C (6 mmHg)
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Formel vikt 129.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.