Läs mer
3-(Dimethyl-d6-amino)-1-propylamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6 |
| CAS | 1219802-71-7 |
| Molekylformel | C5 2H6 H8 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCN)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N',N'-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.22 |
| Formel vikt | 108.1534 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |