Läs mer
3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 5409-58-5 |
| Molekylformel | C15H18ClNO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Dimethylamino-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO.ClH/c1-16(2)11-10-15(17)14-9-5-7-12-6-3-4-8-13(12)14;/h3-9H,10-11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(dimethylamino)-1-naphthalen-1-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.76 |
| Formel vikt | 263.1077 |