Läs mer
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, TRC
Produktkod. 30374260
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374260 1 g
30372535 10 g
30369674 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4617001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-57-4
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.16
Synonym (±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, Methicol, NSC 8655
IUPAC-namn 3-(dimethylamino)propane-1,2-diol
LEDER CN(C)CC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 119.0946