Läs mer
3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449765
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449765 250 mg 250mg
15429765 1 g 1g
15439765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52377.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5424-47-5
Molekylformel C9H14ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 219.73
MDL-nummer MFCD00126349
InChI-nyckel HPVHJPMLORARSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-thiophen-2-yl propan-1-one hydrochloride, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-1-propanone hydrochloride, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-1-propanone hcl, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-, hydrochloride, 2-thienyl 2-dimethylamino ethyl ketone hydrochloride, acmc-209ler, cambridge id 5927860, 2-thienyl-2-dimethylaminoethyl ketone hcl, 2-thienyl 2-dimethylaminoethyl ketone hydrochloride
PubChem CID 2876891
IUPAC-namn 3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)CCC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.73
Procent renhet ≥97%