Läs mer
3-(Dimetylamino)-1-(3-benzyloxifenyl)-2S-metyl-1-propanon Dibenzoyltartrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate |
| CAS | 1004315-81-4 |
| Molekylformel | C37H37NO10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(Dimethylamino)-2S-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone Dibenzoyl Tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2.C18H14O8/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16;19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3;1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t15-;13-,14-/m01/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1.OC(=O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyra; (2S)-3-(dimetylamino)-2-metyl-1-(3-fenylmetoxyfenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 655.69 |
| Formel vikt | 655.2417 |