Läs mer
3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478645
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478645 5 g 5g
15488645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33797.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62041-46-7
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
MDL-nummer MFCD11501639
InChI-nyckel QBMMITATXZJWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl-prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-3'-methoxyacrylophenone
PubChem CID 42573796
IUPAC-namn 3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
LEDER CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.26
Procent renhet 95%