Läs mer
3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one |
| Smältpunkt | 46°C to 48°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 205.26 |
| Procent renhet | 95% |