Läs mer
3-dimetylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, TRC
Produktkod. 30384118
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30384118 1 g
1 options
Produktkod. 30384118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4621451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Molekylformel C10H12N2O
Kvantitet 1 g
Synonym Imatinib Dimethylamino Impurity
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
LEDER CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Molekylvikt (g/mol) 176.22