Läs mer
3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468745
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468745 25 g 25g
15458745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34021.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75175-77-8
Molekylformel C11H12FNO
Molekylvikt (g/mol) 193.22
MDL-nummer MFCD00111509
InChI-nyckel GTJNUCRUOWBWEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluoro-phenyl-propenone, 4-fluorophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-4'-fluoro-beta-dimethylamino acrylophenone, propenone, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2-propen-1-one, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one #
PubChem CID 5374477
IUPAC-namn (E)-3-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
LEDER CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Smältpunkt 97°C to 99°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 193.22
Procent renhet 97%