Läs mer
3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol
Description
3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 5554-64-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(C)CCC(O)c1ccccc1 |
| Show More |