Läs mer
3-Dimethylamino-1-propanol, 99%
Produktkod. 10529420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529420 500 g Glass bottle 500g
10496910 5 g Glass bottle 5g
10406920 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115885000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3179-63-3 | C5H13NO | 103.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3179-63-3
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00002945
InChI-nyckel PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
IUPAC-namn 3-(dimethylamino)propan-1-ol
LEDER CN(C)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1-propanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8860g/mL, 0.886
Kokpunkt 159.0°C
Flampunkt 54°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2N(CH2)3OH
Brytningsindex 1.4350 to 1.4370
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, I, 433
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 6.85 mPa.s (20°C)
Formel vikt 103.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.