Läs mer
3-Dimethylamino-1-propyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Dimethylamino-1-propyne |
| CAS | 7223-38-3 |
| Molekylformel | C5H9N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Dimethylaminoprop-2-yne, 3-(Dimethylamino)-1-propyne, 3- (Dimethylamino)propyne, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propyne, 3-(N,N-Dimethylamino)propyne, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine, N,N-Dimethyl-2- propynamine, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethyl-N-(2-propynyl)amine, N,N-Dimethylpropargylamine, Propargyldimethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3 |
| LEDER | C#CCN(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethylprop-2-yn-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.13 |
| Formel vikt | 83.07 |