missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5424-47-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H13 N O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (1:1), : 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (7CI,9CI), 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NOS.ClH/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | 3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?