Läs mer
3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10591991 25 g Glass bottle 25g
10770861 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10591991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166790250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4261-67-0
Molekylformel C6H14ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 172.1
MDL-nummer MFCD00012514
InChI-nyckel SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
PubChem CID 3083841
IUPAC-namn 3-chloro-N,N,2-trimethylpropan-1-amine;hydrochloride
LEDER CC(CN(C)C)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169°C to 173°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2NCH2CH(CH3)CH2Cl·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, IV, 655
Formel vikt 172.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.