missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144098-17-9 |
| Molekylformel | C11 H15 N3 O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-4-19-11(16)13-20(17,18)9-8(6-5-7-12-9)10(15)14(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,16) |
| LEDER | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ncccc1C(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl N-[3-(dimethylcarbamoyl)pyridin-2-yl]sulfonylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vikt | 301.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?