missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((3-((Dimethylamino)carbonyl)-2-pyridinyl)sulfonyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144098-18-0 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl N-[3-(N,N-Dimethylcarbamoyl)pyridin-2-ylsulfonyl]carbamate, N-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-13(2)9(14)7-5-4-6-11-8(7)19(16,17)12-10(15)18-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,15) |
| LEDER | O=S(C1=NC=CC=C1C(N(C)C)=O)(NC(OC)=O)=O |
| IUPAC-namn | methyl N-[3-(dimethylcarbamoyl)pyridin-2-yl]sulfonylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.29 |
| Formel vikt | 287.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?