Läs mer
3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenol |
| CAS | 15789-03-4 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, m-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, N,N-Dimethyl-3-hydroxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)9(12)7-4-3-5-8(11)6-7/h3-6,11H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)c1cccc(O)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |