Läs mer
3-[(Dimethylamino)methyl]-2-hexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Dimethylamino)methyl]-2-hexanone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-5-6-9(8(2)11)7-10(3)4/h9H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 157.1467 |