Läs mer
3-[(Dimethylamino)methylene]-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Dimethylamino)methylene]-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-2H-indol-2-one |
| CAS | 221642-05-3 |
| Molekylformel | C18H18N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-3-((dimethylamino)methylene)indolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O/c1-19(2)13-16-15-10-6-7-11-17(15)20(18(16)21)12-14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13H,12H2,1-2H3/b16-13- |
| LEDER | O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3/C1=C/N(C)C |
| IUPAC-namn | (Z)-1-benzyl-3-((dimethylamino)methylene)indolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.35 |
| Formel vikt | 278.14 |