Läs mer
3-(dimetylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
Produktkod. 30459557
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30459557 100 mg
1 options
Produktkod. 30459557 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0142.020100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(dimetylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
CAS 87453-76-7
Analyt- eller komponentnamn 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)propyl2-(benzylamino)benzoat
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 312,1838 g/mol