Läs mer
3-Dimethylaminobenzoic acid, 98%
Produktkod. 11450174
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450174 500 g 500g
11430174 25 g 25g
11440174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13612.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml). Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to moisture. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-64-9
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00002497
InChI-nyckel NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC-namn 3-(dimethylamino)benzoic acid
LEDER CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Smältpunkt 148°C to 153°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 2208586
Löslighetsinformation Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.