Läs mer
3-Dimetylaminobensoesyra, 99 %
Produktkod. 10346370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346370 25 g Plastflaska 25g
10746141 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115750250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-64-9 | C9H11NR2 | 165,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-64-9
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00002497
InChI-nyckel NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150.0°C to 153.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 392
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.