Läs mer
3-Dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride, tech. 90%
Produktkod. 11315005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315005 5 g 5g
11305005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18433.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 117500-61-5 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117500-61-5
Molekylformel C9H11Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 220.093
MDL-nummer MFCD02094023
InChI-nyckel NUDQPATXNFWFNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino benzoyl chloride hydrochloride, acmc-20an50, 3-dimethylaminobenzoyl chloride hcl, 3-dimethylamino-benzoyl chloride hydrochloride salt, 3-dimethylamino benzoyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22732309
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)bensoylklorid;hydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2803337
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 220.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.