Läs mer
3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, Mikromol™
Beskrivning
3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 106961-33-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Imidazo[1,2-a]pyridine-3-methanamine, N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl)-, 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3/c1-13-5-8-15(9-6-13)18-16(12-20(3)4)21-11-14(2)7-10-17(21)19-18/h5-11H,12H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]methanamine |
| Visa mer |