Läs mer
3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dimethylaminomethyl)-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3/c1-13-5-8-15(9-6-13)18-16(12-20(3)4)21-11-14(2)7-10-17(21)19-18/h5-11H,12H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 279.1735 |