Läs mer
3-dimetylaminofenol, 97+%
Produktkod. 11476256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476256 5 g 5g
11486256 25 g 25g
11496256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23067.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137,18 g/mol
3-dimetylaminofenol kan användas som neostigminbromidmellanprodukt och färgämnesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-dimetylaminofenol kan användas som neostigminbromidmellanprodukt och
färgämnesmellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-07-0
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00002264
InChI-nyckel MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)fenol
LEDER CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminophenol
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Kokpunkt 267 °C
Flampunkt 148 °C (298 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 5 g
Beilstein 774631
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Dimethylaminophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.