Läs mer
3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 348.1605 |
| Procent renhet | >95% |