Läs mer
3-Dimetylaminopropyl-2-bensylaminobenzoat, TRC
Produktkod. 30137274
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137274 1 g
17960815 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4466601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87453-76-7
Molekylformel C19 H24 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Synonym 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester, Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)propyl2-(benzylamino)benzoat
LEDER CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Formel vikt 312.1838
Procent renhet >95%