Läs mer
3-Dimetylaminopropylkloridhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11492817
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492817 500 g 500g
11482817 100 g 100g
11402827 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15459.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-5-5407
Molekylformel C5H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 158.07
MDL-nummer MFCD00012521
InChI-nyckel LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
IUPAC-namn 3-klor-N,N-dimetylpropan-l-amin;hydroklorid
LEDER CN(C)CCCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 138 °C till 144 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3670046
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 158.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.