missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Dimethylaminopropyl Chloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 157.0425 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?