Läs mer
3-Dimetylaminopropylkloridhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10617072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617072 500 g Glasflaska 500g
10607072 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617072 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115915000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-5-5407
Molekylvikt (g/mol) 158.07
MDL-nummer MFCD00012521
InChI-nyckel LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
IUPAC-namn 3-klor-N,N-dimetylpropan-l-amin;hydroklorid
LEDER CN(C)CCCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139.0°C to 145.0°C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H12ClN·HCl
Linjär formel (CH3)2N(CH2)3Cl·HCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 148
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble 2000g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, very soluble in methanol, insoluble in toluene and acetone
Formel vikt 158.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.