Läs mer
3-(dimetylamlno)fenol, TRC
Produktkod. 30375746
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375746 1 g
1 options
Produktkod. 30375746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4613001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Dimethylamino)phenol
CAS 99-07-0
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
LEDER CN(C)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)fenol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841