Läs mer
3-(dimetylfosfon)-N-metylolpropionamid (~70%), TRC
Produktkod. 30133136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133136 10 g
30134317 5 g
30012310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48079810G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20120-33-6
Molekylformel C6H14NO5P
Molekylvikt (g/mol) 211.15
Synonym 3-(Dimethylphosphono)-N-(hydroxymethyl)propionamide;3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;3-(Dimethylphosphono)propionic acid methylolamide;3-(Dimethylphosphono)propionic methylolamide;3-(O,O'-Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;Amgard TFR 1;CP;CP (flame retardant);CP New;Dimethyl N-methylolphosphonopropionamide;Dimethyl [2-[(hydroxymethyl)carbamoyl]ethyl]phosphonate;Dimethyl phosphonomethylolpropionamide;KX 912;N-Methylol-3-(dimethoxyphosphono)propionamide;N-Methylol-3-(dimethylphosphono)propionamide;Nicca Fi-None CG 700 Conc.;Pyrovatex 3805, Pyrovatex CF, Pyrovatex CP, Pyrovatex CP New, Spolapret OS
IUPAC-namn 3-dimetoxifosforyl-N-(hydroxymetyl)propanamid
LEDER COP(=O)(CCC(=O)NCO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H14NO5P/c1-11-13(10,12-2)4-3-6(9)7-5-8/h8H,3-5H2,1-2H3,(H,7,9)
Formel vikt 211.061