Läs mer
3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2 |
| Formel vikt | 258.1256 |