Läs mer
3-(Difenylfosfin) bensensulfonsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30384962
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384962 50 mg
30372682 10 mg
30371532 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49492050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63995-75-5
Molekylformel C18H14NaO3PS
Molekylvikt (g/mol) 364.33
Synonym Diphenyl(3-sulfophenyl)phosphine Sodium Salt, Diphenylphosphinobenzene-m-sulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Mono(m-sulfonatophenyl)diphenylphosphine, Sodium (Diphenylphosphino)benzene-3-sulfonate, Sodium diphenyl(3-sulfonatophenyl)phosphine Dihydrate, TPPMS, [3-(Sodium Sulfonato)phenyl]diphenylphosphine, 3-Sulfonatophenyl)diphenylphosphane Sodium Salt, (m-Sulfonatophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt, (m-Sulfophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15O3PS.Na/c19-23(20,21)18-13-7-12-17(14-18)22(15-8-3-1-4-9-15)16-10-5-2-6-11-16;/h1-14H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1