Läs mer
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97%, Acros Organics™
Produktkod. 11389391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11389391 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 11389391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
CAS 16605-03-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C15H18NP
MDL-nummer MFCD00233832
Kvantitet 1 g
Synonym 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
InChI-nyckel DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (3-aminopropyl)diphenylphosphane
Molekylvikt (g/mol) 243.29
PubChem CID 280677
Formel vikt 243.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.