Läs mer
Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Produktkod. 10789702 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Packungsgröße:
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porstorlek Packungsgröße
10789702 1,25 mm Varje
10208551 1,18 mm Varje
10466811 1,12 mm Varje
10789892 1,4 mm Varje
10340482 1,6 mm Varje
10585832 1,7 mm Varje
10044891 10 mm Varje
10595832 1,8 mm Varje
10065071 1 mm Varje
10298931 2,24 mm Varje
10792003 2,36 mm Varje
10534112 2,5 mm Varje
10126981 2,8 mm Varje
10196551 2 mm Varje
10780663 3,15 mm Varje
10005081 3,35 mm Varje
10610462 4,5 mm Varje
10258641 4,75 mm Varje
10573532 3,55 mm Varje
10248641 4 mm Varje
10379651 5,6 mm Varje
10389651 6,3 mm Varje
10649691 5 mm Varje
10729122 6,7 mm Varje
10319801 7,1 mm Varje
10629881 8 mm Varje
10329801 9 mm Varje
10176591 9,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 10789702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Används för separation, fraktionering eller bestämning av partikelstorlek. Dessa testsilar av rostfritt stål har en invändig höjd på 25 mm och en diameter på 200 mm. Finns i ett brett utbud av porstorlekar mellan 1 mm och 10 mm.
  • Stainless-steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200 mm
  • Height: 25 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Kvantitet 1 Each
Porstorlek 1,25 mm
Produkttyp Test Sieve
Certifikat och efterlevnad ISO 3310/1
För användning med (utrustning) Shaker AS 200
Inkluderar Certificate indicating compliance
Höjd (metrisk) 25mm
För användning med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Stainless Steel
Mesh material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.