Läs mer
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97+%
Produktkod. 15407158
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407158 1 g 1g
15427158 250 mg 250mg
15417158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
3-(difenylfosfino)propylamin används som läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(difenylfosfino)propylamin används som läkemedel.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16605-03-1
Molekylformel C15H18NP
Molekylvikt (g/mol) 243.29
MDL-nummer MFCD00233832
InChI-nyckel DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
PubChem CID 280677
IUPAC-namn 3-difenylfosfanylpropan-1-amin
LEDER NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Linjär formel (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2730850
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 243.28
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.