Läs mer
3-(Dodecylamino)propionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Dodecylamino)propionitrile |
| CAS | 4763-40-0 |
| Molekylformel | C15 H30 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-12,14-15H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCNCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-(dodecylamino)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.412 |
| Formel vikt | 238.241 |