Läs mer
3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948173
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948173 5 g 5g
30932584 25 g 25g
30941448 100 g 100g
30940234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948173 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1440665g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione
CAS 2561-85-5
Molekylformel C16H28O3
MDL-nummer MFCD00022610
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(O1)C(CCCCCCCCCCCC)CC1=O
Molekylvikt (g/mol) 268.39
Procent renhet 98%