Läs mer
3-Eicosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Eicosanone |
| CAS | 2955-56-8 |
| Molekylformel | C20H40O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Heptadecyl Ketone, NSC 406005 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CC |
| IUPAC-namn | icosan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.53 |
| Formel vikt | 296.3079 |