Läs mer
3-endo-Chloro-pinane (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-endo-Chloro-pinane |
| CAS | 185378-26-1 |
| Molekylformel | C10 H17 Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Chloro-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane, 3-exo-Chloro-pinane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17Cl/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1[C@H](Cl)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,5R)-3-chloro-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.695 |
| Formel vikt | 172.102 |