Läs mer
3'''-Epi-Empagliflozin, TRC
Produktkod. 30011511
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011511 25 mg -
30007068 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58600025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864070-43-9
Molekylformel C23H27ClO7
Molekylvikt (g/mol) 450.91
Synonym (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, Empagliflozin Impurity C
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-klor-3-(4-(((R)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)fenyl)-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](C2=CC(CC3=CC=C(O[C@H]4COCC4)C=C3)=C(Cl)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Analyt- eller komponentnamn 3' ' '-Epi-Empagliflozin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 25 mg
Procent renhet >95%